3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L16879.03
L16879.06
L16879.03EA
2990
CZK
L16879.03
L16879.06
3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥97%
3,3,3-Trifluoro-1-propanol
Purity: 97%
CAS No.: 2240-88-2
Molecular Formula: CF3CH2CH2OH
Formula Weight: 114.07
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.3200
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1734777
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00190649
Vzorec:
C₃H₅F₃O Bod varu: 100…101 °C Hustota: 1,294 Bod vzplanutí: 37 °C (98 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190649 CAS číslo: 2240-88-2 UN: 1987 ADR: 3,III |