2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
H1604-25G
H1604-5G
SIALH1604-25GEA
8500
CZK
SIALH1604-25G
SIALH1604-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, Sigma-Aldrich®
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Vzorec:
C₄H₃F₇O MW: 200.06 Bod varu: 96 Hustota: 1.6 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004674 CAS číslo: 375-01-9 EINECS: 206-782-1 UN: 1987 ADR: 3 III |