2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A10414.09
A10414.14
A10414.18
A10414.09EA
2290
CZK
A10414.09
A10414.14
A10414.18
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol ≥98%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Purity: 98%
CAS No.: 375-01-9
Molecular Formula: C4H3F7O
Formula Weight: 200.06
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.300
Boiling Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1761907
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004674
Vzorec:
C₄H₃F₇O MW: 200,06 g/mol Bod varu: 95…97 °C Hustota: 1,596 Bod vzplanutí: 25 °C (77 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004674 CAS číslo: 375-01-9 EINECS: 206-782-1 UN: 1987 ADR: 3,III |