Tisk…
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
257478-25G 257478-5G
SIAL257478-25GEA 4390 CZK
SIAL257478-25G SIAL257478-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Vzorec: C₃H₃F₅O
Bod varu: 78…80 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004673
CAS číslo: 422-05-9
EINECS: 207-012-7