1,1,1-Trifluoro-2-propanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L11150.06
L11150.14
L11150.06EA
2940
CZK
L11150.06
L11150.14
1,1,1-Trifluoro-2-propanol ≥97%
1,1,1-Trifluoro-2-propanol
Purity: 97%
CAS No.: 374-01-6
Molecular Formula: C3H5F3O
Formula Weight: 114.07
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3175
Boiling Point: 75-76°
Beilstein Reference: 1734738
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00014403
Vzorec:
C₃H₅F₃O Bod varu: 75…76 °C Bod tání: –52 °C Hustota: 1,259 Bod vzplanutí: 25 °C (77 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014403 CAS číslo: 374-01-6 EINECS: 206-773-2 UN: 1987 ADR: 3,III |