1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
105228-100G
105228-25G
105228-500G
105228-5G
SIAL105228-100GEA
11300
CZK
SIAL105228-100G
SIAL105228-25G
SIAL105228-500G
SIAL105228-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Vzorec:
C₃H₂F₆O Bod varu: 59,1 °C (1013 hPa) Bod tání: –96 °C Hustota: 1,492 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011651 CAS číslo: 920-66-1 EINECS: 213-059-4 UN: 1760 ADR: 8,II Merck Index: 13,09598 |