1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
A12747.06
A12747.14
A12747.22
A12747.99
A12747.06EA
1220
CZK
A12747.06
A12747.14
A12747.22
A12747.99
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Purity: 99+%
CAS No.: 920-66-1
Molecular Formula: C3H2F6O
Formula Weight: 168.04
Refractive Index: 1.2750
Melting Point: -4°
Boiling Point: 59-60°
Beilstein Reference: 1841007
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00011651
Vzorec:
C₃H₂F₆O Bod varu: 59…60 °C Bod tání: –4 °C Hustota: 1,619 Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011651 CAS číslo: 920-66-1 EINECS: 213-059-4 UN: 1760 ADR: 8,II Merck Index: 13,09598 |