1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.9% for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
293410100
293410500
ACRO293410100EA
6950
CZK
ACRO293410100
ACRO293410500
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.9% for spectroscopy
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Vzorec:
C₃H₂F₆O Bod varu: 59 °C (760 mmHg) Bod tání: –4 °C Hustota: 1,596 g/cm³ Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011651 CAS číslo: 920-66-1 EINECS: 213-059-4 UN: 3265 ADR: 8,I Merck Index: 13,09598 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.01 % |
GC | ≥99.85 % |
UV | at 240 nm A: ≤0.009 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |