1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.5+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
147540050
147540250
147541000
147540025
147545000
ACRO147540050EA
1410
CZK
ACRO147540050
ACRO147540250
ACRO147541000
ACRO147540025
ACRO147545000
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.5+%, pure
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Vzorec:
C₃H₂F₆O Bod varu: 59 °C (760 mmHg) Bod tání: –4 °C Hustota: 1,596 g/cm³ Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011651 CAS číslo: 920-66-1 EINECS: 213-059-4 UN: 3265 ADR: 8,I Merck Index: 13,09598 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥99.50 % |
Specific optical rotation | +170° to +180° (20°C, 589 nm) (C=2 in CHCl3) |