Tisk…
Anhydrid kyseliny trifluoroctové, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
91719-10ML 91719-50ML 91719-10X1ML
91719-10MLEA 3370 CZK
91719-10ML 91719-50ML 91719-10X1ML
Anhydrid kyseliny trifluoroctové, Supelco®
Anhydrid kyseliny trifluoroctové
Vzorec: C₄F₆O₃
Bod varu: 39,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –65 °C
Hustota: 1,487 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000416
CAS číslo: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b23c77e26790262f227b5129331dcc25d4cc7ff&vid=949adcea9981aa80889e434e76490cb8cc02db20&prid=web&clid=SAPDAM