Tisk…

Anhydrid kyseliny trifluoroctové

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Trifluoracetic anhydride, TFAA

106232-500G 106232-25G 106232-100G 106232-10X1G
SIAL106232-500GEA 9850 CZK
SIAL106232-500G SIAL106232-25G SIAL106232-100G SIAL106232-10X1G
Anhydrid kyseliny trifluoroctové
Anhydrid kyseliny trifluoroctové
Vzorec: C₄F₆O₃
MW: 210,03 g/mol
Bod varu: 39,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –65 °C
Hustota: 1,487 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000416
CAS číslo: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8,I

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR