Anhydrid kyseliny trifluoroctové ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Trifluoracetic anhydride, TFAA
A13614.0E
A13614.14
A13614.22
A13614.36
A13614.0EEA
26320
CZK
A13614.0E
A13614.14
A13614.22
A13614.36
Anhydrid kyseliny trifluoroctové ≥99%
Anhydrid kyseliny trifluoroctové
Purity: 99+%
CAS No.: 407-25-0
Molecular Formula: C4F6O3
Formula Weight: 210.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.2690
Melting Point: -65°
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 746197
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000416
Vzorec:
C₄F₆O₃ Bod varu: 39…40 °C Bod tání: –65 °C Hustota: 1,503 |
MDL Number:
MFCD00000416 CAS číslo: 407-25-0 EINECS: 206-982-9 UN: 3265 ADR: 8,I |