Tisk…
Anhydrid kyseliny trifluoroctové 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trifluoracetic anhydride, TFAA
147810250 147811000 147815000 147810025 147812501
ACRO147810250EA 1340 CZK
ACRO147810250 ACRO147811000 ACRO147815000 ACRO147810025 ACRO147812501
Anhydrid kyseliny trifluoroctové 99+%
Anhydrid kyseliny trifluoroctové
Vzorec: C₄F₆O₃
MW: 210,03 g/mol
Bod varu: 39,1 °C (760 mmHg)
Bod tání: –63,5 °C
Hustota: 1,51 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000416
CAS číslo: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm