Tisk…
Pentafluoropropionic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
77292-25ML 77292-5ML
SIAL77292-25MLEA 11400 CZK
SIAL77292-25ML SIAL77292-5ML
Pentafluoropropionic anhydride, Sigma-Aldrich®
Pentafluoropropionic anhydride
Vzorec: C₆F₁₀O₃
MW: 310,05 g/mol
Bod varu: 69 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,571 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000429
CAS číslo: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 3265
ADR: 8,II