Tisk…
Pentafluoropropionic anhydride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
416930250 416930050 416931000
ACRO416930250EA 8310 CZK
ACRO416930250 ACRO416930050 ACRO416931000
Pentafluoropropionic anhydride 98%
Pentafluoropropionic anhydride
Vzorec: C₆F₁₀O₃
Bod varu: 69 °C
Hustota: 1,57 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000429
CAS číslo: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %