Tisk…
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
269042-1G 269042-5G
SIAL269042-1GEA 1270 CZK
SIAL269042-1G SIAL269042-5G
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane, Sigma-Aldrich®
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane
Vzorec: C₂H₄F₃N
MW: 99,06 g/mol
Bod varu: 35,85 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2452 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00008132
CAS číslo: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
UN: 2733
ADR: 3,II