Tisk…

1-Amino-2,2,2-trifluoroethane 99.5%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethylamine

303500010 303500100 303500500
ACRO303500010EA 1220 CZK
ACRO303500010 ACRO303500100 ACRO303500500
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane 99.5%
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane
Vzorec: C₂H₄F₃N
MW: 99,06 g/mol
Bod varu: 37…38 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,24 g/cm³
Bod vzplanutí: –16 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008132
CAS číslo: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
UN: 3286
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to almost colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.4 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR