Tisk…
1-Iodoperfluorooctane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Perfluorooctyl iodide, Heptadecafluoro-1-iodooctane, Perfluoro-1-iodooctane
M-Clarity™ quality level = MQ100
262544-25G 262544-5G
SIAL262544-25GEA 5950 CZK
SIAL262544-25G SIAL262544-5G
1-Iodoperfluorooctane, Sigma-Aldrich®
1-Iodoperfluorooctane
Vzorec: C₈F₁₇I
MW: 545,97 g/mol
Bod varu: 160 °C (1013 hPa)
Bod tání: 25 °C
Hustota: 2,071 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001064
CAS číslo: 507-63-1
EINECS: 208-079-5