1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L04173.06
L04173.03
L04173.06EA
5260
CZK
L04173.06
L04173.03
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 96%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane
Purity: 96%
CAS No.: 374-98-1
Molecular Formula: C4H2F7I
Formula Weight: 309.95
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3625
Boiling Point: 91-92°
Beilstein Reference: 1761927
MDL No.: MFCD00013719
Vzorec:
C₄H₂F₇I MW: 309,95 g/mol Bod varu: 91…92 °C Hustota: 2,054 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013719 CAS číslo: 374-98-1 EINECS: 206-779-5 |