Tisk…
2,2-Difluorosuccinic acid ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L00773.03 L00773.06
L00773.03EA 4290 CZK
L00773.03 L00773.06
2,2-Difluorosuccinic acid ≥94%
2,2-Difluorosuccinic acid
Purity: 94% CAS No.: 665-31-6 Molecular Formula: C4H4F2O4 Formula Weight: 154.07 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 139-144° Beilstein Reference: 1773355 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00040970
Vzorec: C₄H₄F₂O₄
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Bod tání: 139…144 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040970
CAS číslo: 665-31-6
EINECS: 211-558-1
UN: 3261
ADR: 8,III