Kyselina trifluoroctová ≥99.5% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14365.0B
A14365.18
A14365.30
A14365.0BEA
15210
CZK
A14365.0B
A14365.18
A14365.30
Kyselina trifluoroctová ≥99.5% for biochemistry
Kyselina trifluoroctová
Purity: 99.5+%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: CF3CO2H
Formula Weight: 114.02
Refractive Index: 1.2840
Odour: Pungent
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Vzorec:
C₂HF₃O₂ Bod varu: 72…73 °C Bod tání: –15 °C Hustota: 1,480 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS číslo: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I Merck Index: 14,9681 |