Tisk…
Pentafluoropropionic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20956.0010 8.20956.0050
8.20956.0010EA 2380 CZK
8.20956.0010 8.20956.0050
Pentafluoropropionic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Pentafluoropropionic acid
Vzorec: C₃HF₅O₂
Bod varu: 96 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,561 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004170
CAS číslo: 422-64-0
EINECS: 207-021-6
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.03 g/mol
Boiling Point 96 - 97 °C (984 hPa)
Vapor Pressure 52 hPa (25 °C)
Refractive Index 1.2838 (25 °C, 589 nm)
Density 1.57 g/cm3 (20 °C)