Tisk…
Pentafluoropropionic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
416920100 416920500 416922500
ACRO416920100EA 1930 CZK
ACRO416920100 ACRO416920500 ACRO416922500
Pentafluoropropionic acid 97%
Pentafluoropropionic acid
Vzorec: C₃HF₅O₂
Bod varu: 96 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,576 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004170
CAS číslo: 422-64-0
EINECS: 207-021-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥97.5 %