Kyselina heptafluorbutanová, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
52411-5ML-F
52411-25ML-F
52411-5ML-FEA
1910
CZK
52411-5ML-F
52411-25ML-F
Kyselina heptafluorbutanová, Supelco®
Kyselina heptafluorbutanová
Vzorec:
C₄HF₇O₂ MW: 214,04 g/mol Bod varu: 121 °C (1013 hPa) Bod tání: –17,5 °C Hustota: 1,764 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004171 CAS číslo: 375-22-4 EINECS: 206-786-3 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...