Tisk…
Kyselina heptafluorbutanová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
164194-100G 164194-25G 164194-5G
SIAL164194-100GEA 6450 CZK
SIAL164194-100G SIAL164194-25G SIAL164194-5G
Kyselina heptafluorbutanová, Sigma-Aldrich®
Kyselina heptafluorbutanová
Vzorec: C₄HF₇O₂
MW: 214,04 g/mol
Bod varu: 121 °C (1013 hPa)
Bod tání: –17,5 °C
Hustota: 1,764 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004171
CAS číslo: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II