Tisk…
Kyselina heptafluorbutanová ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14907.14 A14907.22 A14907.36
A14907.14EA 2080 CZK
A14907.14 A14907.22 A14907.36
Kyselina heptafluorbutanová ≥99%
Kyselina heptafluorbutanová
Purity: 99% CAS No.: 375-22-4 Molecular Formula: C4HF7O2 Formula Weight: 214.04 Flash Point: None Refractive Index: 1.300 Odour: Unpleasant Melting Point: -18° Boiling Point: 120-121° Beilstein Reference: 1426882 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004171
Vzorec: C₄HF₇O₂
Bod varu: 120…121 °C
Bod tání: –18 °C
Hustota: 1,648
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004171
CAS číslo: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II