Tisk…
Kyselina heptafluorbutanová 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
172800250 172801000 172805000
ACRO172800250EA 2320 CZK
ACRO172800250 ACRO172801000 ACRO172805000
Kyselina heptafluorbutanová 99%
Kyselina heptafluorbutanová
Vzorec: C₄HF₇O₂
MW: 214,04 g/mol
Bod varu: 120 °C (755 mmHg)
Bod tání: –17,5 °C
Hustota: 1,64 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004171
CAS číslo: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %