Tisk…
Difluoroacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
142859-25G 142859-5G
SIAL142859-25GEA 8130 CZK
SIAL142859-25G SIAL142859-5G
Difluoroacetic acid, Sigma-Aldrich®
Difluoroacetic acid
Vzorec: C₂H₂F₂O₂
MW: 96,03 g/mol
Bod varu: 134 °C (1013 hPa)
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,526 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004220
CAS číslo: 381-73-7
EINECS: 206-839-0
UN: 3265
ADR: 8,II