Tisk…
Difluoroacetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
162120025 162120100 162120500
ACRO162120025EA 1560 CZK
ACRO162120025 ACRO162120100 ACRO162120500
Difluoroacetic acid 98%
Difluoroacetic acid
Vzorec: C₂H₂F₂O₂
Bod varu: 132…134 °C (760 mmHg)
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,52 g/cm³
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004220
CAS číslo: 381-73-7
EINECS: 206-839-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3420 to 1.3450 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %