Tisk…
2,2-Difluorobutyric acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2-Difluorobutanoic acid
H25830.MD H25830.03
H25830.MDEA 1530 CZK
H25830.MD H25830.03
2,2-Difluorobutyric acid ≥97%
2,2-Difluorobutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 2366-62-3 Molecular Formula: C4H6F2O2 Formula Weight: 124.09 Refractive Index: 1.3645 Melting Point: 7-9° Boiling Point: 100-101°/8.5mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD03093765
Vzorec: C₄H₆F₂O₂
MW: 124,09 g/mol
Bod varu: 100…101 °C (8,5 mmHg)
Bod tání: 7…9 °C
Hustota: 1,220
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093765
CAS číslo: 2366-62-3
UN: 3265
ADR: 8,II