Tisk…
Methyl trifluoroacetate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trifluoroacetic methyl ester
243410250 243411000
ACRO243410250EA 2830 CZK
ACRO243410250 ACRO243411000
Methyl trifluoroacetate 99%
Methyl trifluoroacetate
Vzorec: C₃H₃F₃O₂
MW: 128,05 g/mol
Bod varu: 43…43,5 °C (760 mmHg)
Bod tání: –78 °C
Hustota: 1,273 g/cm³
Bod vzplanutí: –7 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000417
CAS číslo: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %