Tisk…
Ethyl trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
E50000-100G E50000-25G
SIALE50000-100GEA 3840 CZK
SIALE50000-100G SIALE50000-25G
Ethyl trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl trifluoroacetate
Vzorec: C₄H₅F₃O₂
Bod varu: 61 °C (1013 hPa)
Bod tání: –78 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000419
CAS číslo: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3,II