Ethyl trifluoroacetate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 383-63-1
Molecular Formula: C4H5F3O2
Formula Weight: 142.08
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3070
Odour: Sweet
Melting Point:
Vzorec:
C₄H₅F₃O₂ Bod varu: 60…62 °C Bod tání: < –78 °C Hustota: 1,192 Bod vzplanutí: –1 °C (30 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000419 CAS číslo: 383-63-1 EINECS: 206-851-6 UN: 2924 ADR: 3,II |