Tisk…
Ethyl trifluoroacetate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
119020250 119021000 119025000 119020025
ACRO119020250EA 1440 CZK
ACRO119020250 ACRO119021000 ACRO119025000 ACRO119020025
Ethyl trifluoroacetate 99%
Ethyl trifluoroacetate
Vzorec: C₄H₅F₃O₂
Bod varu: 60…62 °C (760 mmHg)
Bod tání: –78 °C
Hustota: 1,194 g/cm³
Bod vzplanutí: –1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000419
CAS číslo: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 3272
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥94 %