Tisk…
Ethyl fluoroacetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Fluoroacetic ethyl ester
172660050 172660500
ACRO172660050EA 842 CZK
ACRO172660050 ACRO172660500
Ethyl fluoroacetate 97%
Ethyl fluoroacetate
Vzorec: C₄H₇FO₂
MW: 106.1
Bod varu: 119.2 °C (753 mmHg)
Hustota: 1.0912
Bod vzplanutí: 30 °C
MDL Number: MFCD00000450
CAS číslo: 459-72-3
EINECS: 207-297-8
UN: 2929
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3745 to 1.3765 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %