Tisk…
Methyl difluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
295914-25G 295914-5G
SIAL295914-25GEA 7270 CZK
SIAL295914-25G SIAL295914-5G
Methyl difluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Methyl difluoroacetate
Vzorec: C₃H₄F₂O₂
MW: 110,06 g/mol
Bod varu: 84…85 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,272 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039276
CAS číslo: 433-53-4
EINECS: 207-089-7
UN: 2924
ADR: 3,II