4'-(Trifluoromethyl)acetanilide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12789.06
A12789.14
A12789.06EA
2160
CZK
A12789.06
A12789.14
4'-(Trifluoromethyl)acetanilide ≥98%
4'-(Trifluoromethyl)acetanilide
Purity: 98+%
CAS No.: 349-97-3
Molecular Formula: C9H8F3NO
Formula Weight: 203.16
Odour: Odourless
Melting Point: 150-154°
Beilstein Reference: 2106965
MDL No.: MFCD00013562
Vzorec:
C₉H₈F₃NO Bod tání: 150…154 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013562 CAS číslo: 349-97-3 EINECS: 206-495-1 |