Tisk…
Trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
144657-100G 144657-25G
SIAL144657-100GEA 5190 CZK
SIAL144657-100G SIAL144657-25G
Trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich®
Trifluoroacetamide
Vzorec: C₂H₂F₃NO
MW: 113,04 g/mol
Bod varu: 162,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: 73…75 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008008
CAS číslo: 354-38-1
EINECS: 206-559-9