Tisk…
Trifluoroacetamide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14690.0010 8.14690.0050
8.14690.0010EA 1320 CZK
8.14690.0010 8.14690.0050
Trifluoroacetamide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trifluoroacetamide
Vzorec: C₂H₂F₃NO
MW: 113,04 g/mol
Bod varu: 162,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: 73…75 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008008
CAS číslo: 354-38-1
EINECS: 206-559-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 460 g/l (23 °C)
Melting Point 73 - 75 °C
Molar Mass 113.03 g/mol
Bulk Density 960 kg/m3
Boiling Point 162.5 °C
pH 3.6 (460 g/l, H2O, 23 °C)