Trifluoroacetamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14451.14
A14451.22
A14451.36
A14451.14EA
1300
CZK
A14451.14
A14451.22
A14451.36
Trifluoroacetamide ≥97%
Trifluoroacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 354-38-1
Molecular Formula: CF3CONH2
Formula Weight: 113.04
Melting Point: 70-75°
Boiling Point: 162-164°
MDL No.: MFCD00008008
Vzorec:
C₂H₂F₃NO Bod varu: 162…164 °C Bod tání: 70…75 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008008 CAS číslo: 354-38-1 EINECS: 206-559-9 |