Tisk…
Trifluoroacetamide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroacetamide
385220250 385222500
ACRO385220250EA 1310 CZK
ACRO385220250 ACRO385222500
Trifluoroacetamide 97%
Trifluoroacetamide
Vzorec: C₂H₂F₃NO
MW: 113,04 g/mol
Bod varu: 162…164 °C (760 mmHg)
Bod tání: 59…70 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008008
CAS číslo: 354-38-1
EINECS: 206-559-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 75 °C
GC ≥96.0 %