Tisk…
1,1,1-Trifluoroacetylacetone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
M-Clarity™ quality level = MQ100
235970-10G 235970-25G
SIAL235970-10GEA 1420 CZK
SIAL235970-10G SIAL235970-25G
1,1,1-Trifluoroacetylacetone, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Trifluoroacetylacetone
Vzorec: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Bod varu: 107 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000427
CAS číslo: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN: 1224
ADR: 3,III