Tisk…
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
238309-25G 238309-5G
SIAL238309-25GEA 9870 CZK
SIAL238309-25G SIAL238309-5G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone, Sigma-Aldrich®
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Vzorec: C₅H₂F₆O₂
Bod varu: 70 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000426
CAS číslo: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN: 2920
ADR: 8,II