Tisk…
1,1,1-Trifluoroacetone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T62804-100G T62804-25G T62804-5G
SIALT62804-100GEA 10160 CZK
SIALT62804-100G SIALT62804-25G SIALT62804-5G
1,1,1-Trifluoroacetone, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Trifluoroacetone
Vzorec: C₃H₃F₃O
Bod varu: 22 °C (1013 hPa)
Bod tání: –78 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000423
CAS číslo: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN: 1993
ADR: 3,I