Tisk…

Perfluorooctane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

359238-100G 359238-25G
SIAL359238-100GEA 6250 CZK
SIAL359238-100G SIAL359238-25G
Perfluorooctane, Sigma-Aldrich®
Perfluorooctane
Vzorec: C₈F₁₈
Bod varu: 102 °C (1013 hPa)
Bod tání: –25 °C
Hustota: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042083
CAS číslo: 307-34-6
EINECS: 206-199-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR