Thiomočovina ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12828.0C
A12828.0E
A12828.22
A12828.36
A12828.0CEA
14930
CZK
A12828.0C
A12828.0E
A12828.22
A12828.36
Thiomočovina ≥99%
Thiomočovina
Purity: 99%
CAS No.: 62-56-6
Molecular Formula: CH4N2S
Formula Weight: 76.12
Odour: Odourless
Melting Point: 172-178°
Beilstein Reference: 605327
Merck Reference: 14,9367
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008067
Vzorec:
NH₂CSNH₂ Bod tání: 172…178 °C Hustota: 1,405 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008067 CAS číslo: 62-56-6 EINECS: 200-543-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,9367 |