Tisk…
Thiomočovina 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
138910010 138915000 138910050
ACRO138910010EA 3550 CZK
ACRO138910010 ACRO138915000 ACRO138910050
Thiomočovina 99%, extra pure
Thiomočovina
Vzorec: NH₂CSNH₂
Bod tání: 171…175 °C
Hustota: 1,435 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008067
CAS číslo: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,09443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 177 °C
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %