thioacetamid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
163678-100G
163678-25G
163678-500G
SIAL163678-100GEA
4640
CZK
SIAL163678-100G
SIAL163678-25G
SIAL163678-500G
thioacetamid, Sigma-Aldrich®
thioacetamid
Vzorec:
CH₃CSNH₂ Bod tání: 113…114 °C Hustota: 1,336 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008070 CAS číslo: 62-55-5 EINECS: 200-541-4 Merck Index: 13,09391 |