Tisk…
Thioacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W421001-100G W421001-1KG W421001-SAMPLE
SIALW421001-100GEA 3430 CZK
SIALW421001-100G SIALW421001-1KG SIALW421001-SAMPLE
Thioacetic acid, Sigma-Aldrich®
Thioacetic acid
Vzorec: C₂H₄OS
MW: 76,12 g/mol
Bod varu: 90 °C (1013 hPa)
Bod tání: –17 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 18 °C
MDL Number: MFCD00004853
CAS číslo: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN: 2436
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09454