Tisk…
Thioacetic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08076.0100 8.08076.0250
8.08076.0100EA 1750 CZK
8.08076.0100 8.08076.0250
Thioacetic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Thioacetic acid
Vzorec: C₂H₄OS
MW: 76.12
Bod varu: 90
Bod tání: –17 °C
Hustota: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 18
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004853
CAS číslo: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN: 2436
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09454
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 27 g/l (15 °C) (slow decomposition)
Melting Point -17 °C
Molar Mass 76.12 g/mol
Boiling Point 88 - 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.463 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 1.8 (100 g/l, H2O, 20 °C) Hydrolysis